Learn More
Acridina-9-carbaldehído, Mikromol™
Código de producto. 17971546
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17971546 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17971546 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0422.060025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Acridina-9-carbaldehído
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acridine-9-carbaldehyde
CAS 885-23-4
Nombres de analitos o componentes Acridine-9-carbaldehyde
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H9 N O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 9-Acridinecarboxaldehyde, 9-Acridinealdehyde, 9-Formylacridine, NSC 158261
Fórmula InChI InChI=1S/C14H9NO/c16-9-12-10-5-1-3-7-13(10)15-14-8-4-2-6-11(12)14/h1-9H
SMILES O=Cc1c2ccccc2nc3ccccc13
Nombre IUPAC acridina-9-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 207.23
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.0684 g/mol