Learn More
ACP-105, TRC
Código de producto. 30007709
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007709 10 mg 10 miligramos
30004723 5 mg 5 miligramos
30012024 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007709 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA11565010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 899821-23-9
Fórmula molecular C16H19ClN2O
Peso molecular (g/mol) 290.79
Sinónimo 2-Chloro-4-[(3-endo)-3-hydroxy-3-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-3-methylbenzonitrile;
Nombre IUPAC 2-cloro-4-[(1S,5R)-3-hidroxi-3-metil-8-azabiciclo[3.2.1]octan-8-il]-3-metilbenzonitrilo
SMILES ClC1=C(C)C(N2[C@H]3CC[C@@H]2C[C@@](O)(C)C3)=CC=C1C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ACP-105
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19ClN2O/c1-10-14(6-3-11(9-18)15(10)17)19-12-4-5-13(19)8-16(2,20)7-12/h3,6,12-13,20H,4-5,7-8H2,1-2H3/t12-,13+,16?
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.1186
Porcentaje de pureza >95%