Learn More
ACP-105, MedChemExpress
Código de producto. 16493156
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493156 25 mg 25 miligramos
16454608 10 mg 10 miligramos
16450907 50 mg 50 miligramos
16407327 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16493156 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112256
MedChemExpress ACP-105 is an orally available, selective amd potent androgen receptor modulator (SARM), with pEC50s of 9.0 and 9.3 for AR wild type and T877A mutant, respectively.
ACP-105 is an orally available, selective amd potent androgen receptor modulator (SARM), with pEC50s of 9.0 and 9.3 for AR wild type and T877A mutant, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ACP-105
Forma física Solid
CAS 899821-23-9
Color Amarillo claro
Cantidad 25 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H19ClN2O
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 103 mg/mL (354.21 mM)
SMILES N#CC1=CC=C(N2[C@@H]3C[C@](O)(C)C[C@H]2CC3)C(C)=C1Cl
Peso molecular (g/mol) 290.79
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.79
Porcentaje de pureza 99.33%