Learn More
Acoziborole, MedChemExpress
Código de producto. 16497958
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497958 10 mg 10 miligramos
16430428 5 mg 5 miligramos
16407756 100 mg 100 miligramos
16403897 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16497958 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19910
MedChemExpress Acoziborole (SCYX-7158) is an effective, safe and orally active antiprotozoal agent for the research of human african trypanosomiasis (HAT). In the T. b. brucei S427 strain, the MIC value for SCYX-7158 is 0.6 μg/mL.
Acoziborole (SCYX-7158) is an effective, safe and orally active antiprotozoal agent for the research of human african trypanosomiasis (HAT). In the T. b. brucei S427 strain, the MIC value for SCYX-7158 is 0.6 μg/mL.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acoziborole
Forma física Solid
CAS 1266084-51-8
Color Amarillo claro
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H14BF4NO3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo SCYX-7158 AN5568
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (340.51 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=C2C(C)(C)OB(O)C2=C1)C3=CC=C(F)C=C3C(F)(F)F
Peso molecular (g/mol) 367.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.1
Porcentaje de pureza 98.42%