Learn More
Clorhidrato de acotiamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acotiamide Hydrochloride |
| CAS | 185104-11-4 |
| Fórmula molecular | C21 H30 N4 O5 S . Cl H |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Acotiamide Hydrochloride, 4-Thiazolecarboxamide, N-[2-[bis(1-methylethyl)amino]ethyl]-2-[(2-hydroxy-4,5-dimethoxybenzoyl)amino]-, hydrochloride (1:1) (ACI), 4-Thiazolecarboxamide, N-[2-[bis(1-methylethyl)amino]ethyl]-2-[(2-hydroxy-4,5-dimethoxybenzoyl)amino]-, monohydrochloride (9 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H30N4O5S.ClH/c1-12(2)25(13(3)4)8-7-22-20(28)15-11-31-21(23-15)24-19(27)14-9-17(29-5)18(30-6)10-16(14)26;/h9-13,26H,7-8H2,1-6H3,(H,22,28)(H,23,24,27);1H |
| SMILES | Cl.COc1cc(O)c(cc1OC)C(=O)Nc2nc(cs2)C(=O)NCCN(C(C)C)C(C)C |
| Nombre IUPAC | N-[2-[di(propan-2-il)amino]etil]-2-[(2-hidroxi-4,5-dimetoxibenzoil)amino]-1,3-tiazol-4-carboxamida;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 487.013 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 486.17 |