Learn More
Oakton™ Acorn™ Temp 4 and Temp 5 Thermistor Meters
Código de producto. 15354572 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -40 °C a +125 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
15354572 De -40 °C a +125 °C cada uno
1 options
Código de producto. 15354572 Proveedor Oakton™ N.º de proveedor 3562610
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Four 1.5V AAA batteries provide more than 200 hours of continuous use; Temp 4 Meter available with or without probe; Temp 5 meter comes complete with probe and boot.
Fast and easy push-button operation, with large, 0.87 in. high, easy-to-read display
  • Min/Max keys display highest/lowest temperature (°F/°C selectable) since meter was switched on
  • Min/Max Hold Mode displays the lowest or highest temperature measured since entering this mode
  • Hold function freezes measurements for convenient reading and recording
  • Temperature offset calibration adjustment for fine-tuning the factory calibration
  • Protective rubber boot, built-in stand, splash-resistant membrane keypad
  • Meter and probe offer high, ±0.2°C accuracy
  • Compact in size and °C/°F selectable
  • Resolution is 0.1°C/0.1°F; accuracy is ±0.2°C/0.4°F
  • Temperature range is -40 to +257°F (-40 to +125°C)
  • Auto shut-off after 17 minutes
  • Temp 5 includes custom thermistor
Información de órdenes
Meter dimensions: 5.5 x 2.75 x 1.25 in. (14 x 7 x 3.5cm). Meter weight: 1 lb. (450g). Temp 4 accepts 13-621-839 or 13-621-840 thermistor probes.
Certifications
CE approved. Available with NIST™ certification.
Garantía
Tres años
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE, NIST
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 5.5 x 2.7 x 1.5 in. (13.97 x 6.85 x 3.81 cm)
Para utilizar con (aplicación) Routine temperature measurement
Altura (imperial) 1,5 in
Altura (métrico) 3.81 cm
Incluye Meter, Stainless Steel thermistor probe with integral handle, Rubber armor, four AAA batteries
Longitud del cable (imperial) 36 in.
Longitud (métrico) 140 mm
Longitud del cable (métrico) 91.44 cm
Modelo Temp 5 Meter, Probe
Tipo de sonda Thermistor
Resolución 0,1 °C
Peso (imperial) 16 oz
Peso (métrico) 450 g
Longitud (imperial) 5,5 in
Temperatura máx. (imperial) 257 °F
Temperatura máxima 125 °C
Temperatura mín. (imperial) -40 °F
Temperatura mín. (métrico) -40°C
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +257°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +125 °C
Exactitud ±0.2°C
Pantalla LCD digital
Anchura (métrico) 6.85 cm