Learn More
Aconitina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aconitina |
| Cantidad | 10 mg |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 645.3149 |
| Pureza | >95% (HPLC) |
| Peso molecular | 645.74 |
| Clave InChI | XFSBVAOIAHNAPC-XTHSEXKGSA-N |
| SMILES | CCN1C[C@@]2(COC)[C@H]3[C@@H](OC)[C@H]4C1[C@@]3([C@@H]1C[C@@]3(O)[C@H](OC(=O)C5=CC=CC=C5)[C@@H]1[C@]4(OC(C)=O)[C@@H](O)[C@@H]3OC)[C@H](C[C@H]2O)OC |
| Nombre IUPAC | (1S,2R,3R,4R,5R,6S,7S,8R,9R,13R,14R,16S,17S,18R)-8-(acetyloxy)-11-ethyl-5,7,14-trihydroxy-6,16,18-trimethoxy-13-(methoxymethyl)-11-azahexacyclo[7.7.2.1²,⁵.0¹,¹⁰.0³,⁸.0¹³,¹⁷]nonadecan-4-yl benzoate |
| Peso molecular (g/mol) | 645.75 |