Learn More
Aconitina, TRC
Código de producto. 18070050
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18070050 5 mg 5 miligramos
18003630 25 mg 25 miligramos
18073030 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18070050 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1898755MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 302-27-2
Fórmula molecular C34 H47 N O11
Sinónimo Acónito-3,8,13,14,15-pentol, 20-etil-1,6,16-trimetoxi-4-(metoximetil)-, 8-acetato 14-benzoato, (1,3,6,14,15,16α αα αβ α)-∣2H-12,3,6a-etanilideno-7,9-metanonaphth[2,3-b]azocina-4,8,9,11,11a(1H,7H)-pentol, 1-etildecahidro-6,10,13-trimetoxi-3-(metaximetil)-, 11a-acetato 8-benzoato (7CI) ∣Aconitina (8CI) ∣2H-12,3,6a-etanilideno-7,9-metananofto[2,3-b]azocina, aconitano-3,8,13,14,15-derivado de pentol. ∣(1,3,6,14,15,16α βα αα α)-20-Etil-1,6,16-trimetoxi-4-(metoximetil)aconitano-3,8,13,14,15-pentol 8-acetato 14-benzoato
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aconitina
Cantidad 5 mg
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Formula Weight (peso de la fórmula) 645.3149
Pureza >95% (HPLC)
Peso molecular 645.74