Learn More
Aconitine, 98%
Código de producto. 15424519
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
15424519 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 15424519 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62056.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 302-27-2 | C34H47NO11 | 645.746 g/mol
Opens tetrodotoxin-sensitive sodium channels. Useful for creating models of cardiac arrhythmia
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Opens tetrodotoxin-sensitive sodium channels
  • Useful for creating models of cardiac arrhythmia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aconitine
CAS 302-27-2
Punto de fusión 194°C to 202°C
Color Blanco
Fórmula molecular C34H47NO11
Número MDL MFCD00082375
Cantidad 250 mg
Número UN UN1544
Beilstein 74608
Índice Merck 14,118
Sinónimo aconitine
Información de solubilidad Soluble in ethanol; Sparingly soluble in water
Clave InChI XFSBVAOIAHNAPC-OZUFZMTGSA-N
SMILES CCN1CC2(C(CC(C34C2C(C(C31)C5(C6C4CC(C6OC(=O)C7=CC=CC=C7)(C(C5O)OC)O)OC(=O)C)OC)OC)O)COC
Peso molecular (g/mol) 645.746
PubChem CID 132470875
Formula Weight (peso de la fórmula) 645.75
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Crystalline Powder