Learn More
Acónito, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aconine |
| CAS | 509-20-6 |
| Fórmula molecular | C25H41NO9 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 11aH-12,3,6a-Ethanylylidene-7,9-methanonaphth[2,3-b]azocine, Aconitane-3,8,13,14,15-pentol deriv., Jesaconine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H41NO9/c1-6-26-9-22(10-32-2)12(27)7-13(33-3)24-11-8-23(30)19(28)14(11)25(31,20(29)21(23)35-5)15(18(24)26)16(34-4)17(22)24/h11-21,27-31H,6-10H2,1-5H3 |
| SMILES | O[C@@]1([C@@H](OC)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@]([C@@]3([H])C1)([H])[C@@]2(O)[C@@]4([H])[C@H](OC)[C@@]5([H])C63[C@@]4([H])N(CC)C[C@](COC)5[C@H](O)C[C@@H]6OC |
| Nombre IUPAC | 11-etil-6,16,18-trimetoxi-13-(metoximetil)-11-azahexaciclo[7.7.2.12,5.01,10.03,8.013,17]nonadecano-4,5,7,8,14-pentol |
| Peso molecular (g/mol) | 499.59 |