Learn More
Aconine, MedChemExpress
Descripción
Aconine inhibits receptor activator of nuclear factor (NF)-κB ligand (RANKL)-induced NF-κB activation.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aconine |
| CAS | 509-20-6 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C25H41NO9 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Jesaconine |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (200.16 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O[C@@H]1C[C@H](OC)[C@@]23[C@]([H])(C4)[C@]5([H])[C@@H](O)[C@@]4(O)[C@@H](OC)[C@H](O)[C@]5(O)[C@H]6[C@H](OC)[C@@]([H])2[C@]1(COC)CN(CC)[C@H]63 |
| Peso molecular (g/mol) | 499.59 |
| Mostrar más |