Learn More
Trihidrato de acofido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acofide Trihydrate |
| CAS | 773092-05-0 |
| Fórmula molecular | C21H30N4O5S . (HCl) . 3(H2O) |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Acotiamide Hydrochloride Trihydrate, N-(2-(Diisopropylamino)ethyl)-2-(2-hydroxy-4,5-dimethoxybenzamido)thiazole-4-carboxamide Hydrochloride Trihydrate. |
| SMILES | O.O.O.Cl.COc1cc(O)c(cc1OC)C(=O)Nc2nc(cs2)C(=O)NCCN(C(C)C)C(C)C |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 540.2021 |