Learn More
Aclidinium Bromide, MedChemExpress
Código de producto. 16476396
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16476396 100 mg 100 miligramos
16475968 10 mg 10 miligramos
16442117 50 mg 50 miligramos
16418597 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16476396 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14144
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Aclidinium Bromide (LAS 34273; LAS-W 330) is a long-acting, inhaled muscarinic antagonist. Aclidinium Bromide has the potential for chronic obstructive pulmonary disease (COPD) research.
Aclidinium Bromide (LAS 34273
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aclidinium Bromide
CAS 320345-99-1
Color Rosa
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H30BrNO4S2
Cantidad 100 mg
Sinónimo LAS 34273 LAS-W 330
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (59.04 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[C@H]1C[N+]2(CCCOC3=CC=CC=C3)CCC1CC2)C(C4=CC=CS4)(O)C5=CC=CS5.[Br-]
Peso molecular (g/mol) 564.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 564.55
Porcentaje de pureza 98.03%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation