Learn More
Napadisilato de aclatonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aclatonium Napadisilate |
| CAS | 55077-30-0 |
| Fórmula molecular | 2 C10 H20 N O4 . C10 H6 O6 S2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Aclatonium Napadisilate, 2-[2-(Acetyloxy)-1-oxopropoxy]-N,N,N-trimethyl-1,5-naphthalenedisulfonate Ethanaminium (2:1), Abovis, TM 723 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C10H20NO4.C10H8O6S2/c2*1-8(15-9(2)12)10(13)14-7-6-11(3,4)5;11-17(12,13)9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)18(14,15)16/h2*8H,6-7H2,1-5H3;1-6H,(H,11,12,13)(H,14,15,16)/q2*+1;/p-2 |
| SMILES | CC(OC(=O)C)C(=O)OCC[N+](C)(C)C.CC(OC(=O)C)C(=O)OCC[N+](C)(C)C.[O-]S(=O)(=O)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-(2-acetiloxipropanoiloxi)etil-trimetilazanio;naftaleno-1,5-disulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 722.821 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 722.239 |