Learn More
Acivicina, TRC
Código de producto. 30136379
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136379 25 mg 25 miligramos
17943245 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136379 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA19015025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42228-92-2
Fórmula molecular C5H7ClN2O3
Sinónimo (αS,5S)-α-Amino-3-cloro-4,5-dihidro-5-Ácido∣ isoxazoleacético[S-(R,R* *)]-α-Amino-3-cloro-4,5-dihidro-5-Ácido∣isoxazoleacético AT 125∣Antibiótico AT 125∣NSC 163501∣U 42126∣(+)-Acivicina
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acivicin
Cantidad 25 mg
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Pureza >95% (HPLC)
Peso molecular 178.57
Clave InChI QAWIHIJWNYOLBE-OKKQSCSOSA-N
SMILES N[C@@H]([C@@H]1CC(Cl)=NO1)C(O)=O
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-2-[(5S)-3-chloro-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-yl]acetic acid
Peso molecular (g/mol) 178.57