Learn More
Acitretin, MedChemExpress
Descripción
Acitretin (Ro 10-1670) is a second-generation, systemic retinoid that has been used in the treatment of psoriasis. Acitretin also can be used for the research of Alzheimer’s disease.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acitretin |
| CAS | 55079-83-9 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H26O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Ro 10-1670 |
| Información de solubilidad | DMSO : 20 mg/mL (61.27 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.05 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC(/C=C/C(C(C)=CC(OC)=C1C)=C1C)=C\C=C\C(C)=C\C(O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 326.43 |
| Mostrar más |