Learn More
Acitretina, LoGiCal
Código de producto. 30459941
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459941 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459941 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3427.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acitretin
CAS 55079-83-9
Nombres de analitos o componentes Acitretin
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H26 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Acitretin, (all-E)-9-(4-Methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)-3,7-dimethylnona-2,4,6,8-tetraenoic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C21H26O3/c1-14(8-7-9-15(2)12-21(22)23)10-11-19-16(3)13-20(24-6)18(5)17(19)4/h7-13H,1-6H3,(H,22,23)/b9-7+,11-10+,14-8+,15-12+
Tipo de solución Neat
SMILES COc1cc(C)c(\C=C\C(=C\C=C\C(=C\C(=O)O)\C)\C)c(C)c1C
Nombre IUPAC Ácido (2E,4E,6E,8E)-9-(4-metoxi-2,3,6-trimetilfenil)-3,7-dimetilnona-2,4,6,8-tetraenoico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 326.43
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.1882 g/mol