Learn More
Acipimox, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acipimox |
| CAS | 51037-30-0 |
| Fórmula molecular | C6 H6 N2 O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Pyrazinecarboxylic acid, 5-methyl-, 4-oxide, Pyrazinecarboxylic acid, 5-methyl-, 4-oxide (9CI), 5-Methylpyrazine-2-carboxylic acid 4-oxide, 5-Methylpyrazinecarboxylic acid 4-oxide, Acipimox, K 9321, Olbemox, Olbetam |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6N2O3/c1-4-2-7-5(6(9)10)3-8(4)11/h2-3H,1H3,(H,9,10) |
| SMILES | Cc1cnc(c[n+]1[O-])C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-metil-4-oxidopirazin-4-io-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 154.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.0378 |