Learn More
Acipimox, Thermo Scientific™
Código de producto. 17555535 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17555535 5 g 5 g
17545535 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17555535 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 466990050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 51037-30-0
Fórmula molecular C6 H6 N2 O3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acipimox
Cantidad 5 g
Solubilidad Soluble en metanol
Índice Merck 13-113
Punto de fusión De 180 °C a 190 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.12
Forma física Polvo
Color Blanco a casi blanco
Pureza ≥98.0%
Clave InChI DNRXJHATQULEHC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CN=CC(C(O)=O)=[N+]1[O-]
Nombre IUPAC 2-carboxi-6-metilpirazin-1-io-1-olato
Peso molecular (g/mol) 154.13