Learn More
Acipimox, MedChemExpress
Código de producto. 16428216
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16428216 100 mg 100 miligramos
16414327 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16428216 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0283
MedChemExpress Acipimox (K-9321), a nicotinic acid analogue, is an antilipolytic compound. Acipimox stimulates leptin releas, inhibits lipolysis and suppresses systemic levels of free fatty acids (FFAs) and improves insulin sensitivity.
Acipimox (K-9321), a nicotinic acid analogue, is an antilipolytic compound. Acipimox stimulates leptin releas, inhibits lipolysis and suppresses systemic levels of free fatty acids (FFAs) and improves insulin sensitivity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acipimox
CAS 51037-30-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H6N2O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo K-9321
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (648.85 mM) ∣H2O : 20 mg/mL (129.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C[N+]([O-])=C(C)C=N1)O
Peso molecular (g/mol) 154.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.12
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation