Learn More
Acipimox-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acipimox-d4 |
| CAS | 1246816-28-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C6H2D4N2O3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 5-Methyl-2-pyrazinecarboxylic Acid 4-Oxide-d4, 5-Methylpyrazinecarboxylic Acid 4-Oxide-d4, K 9321-d4, Olbemox-d4, Olbetam-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6N2O3/c1-4-2-7-5(6(9)10)3-8(4)11/h2-3H,1H3,(H,9,10)/i1D3,3D |
| SMILES | [O-][N+]1=C([2H])C(C(O)=O)=NC=C1C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | ácido 3-deuterio-4-óxido-5-(trideuteriometil)pirazin-4-io-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 158.15 |
| Mostrar más |