Learn More
Acifluorfeno (90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acifluorfen |
| CAS | 50594-66-6 |
| Fórmula molecular | C14 H7 Cl F3 N O5 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 5-[2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-nitrobenzoic acid, 2-Nitro-5-(2-chloro-4-trifluoromethylphenoxy)benzoic acid, 3-Carboxy-2'-chloro-4'-trifluoromethyl-4-nitrodiphenyl ether, Acifluorfen, Acifluorfen H, Acifluorfene, PPG 847 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H7ClF3NO5/c15-10-5-7(14(16,17)18)1-4-12(10)24-8-2-3-11(19(22)23)9(6-8)13(20)21/h1-6H,(H,20,21) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(Oc2ccc(cc2Cl)C(F)(F)F)ccc1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-[2-cloro-4-(trifluorometil)fenoxi]-2-nitrobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 361.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 360.9965 |