Learn More
Acifluorfeno-2-amino, TRC
Código de producto. 30180268
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180268 100 mg 100 miligramos
30179861 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30180268 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA189970100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74274-36-5
Fórmula molecular C14 H9 Cl F3 N O3
Peso molecular (g/mol) 331.67
Sinónimo 2-Amino-5-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]benzoic acid, 4-Amino-3-carboxy-2'-chloro-4'-trifluoromethyldiphenyl ether
Nombre IUPAC 2-amino-5-[2-cloro-4-(trifluorometil)fenoxi]ácido benzoico
SMILES Nc1ccc(Oc2ccc(cc2Cl)C(F)(F)F)cc1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acifluorfen-2-amino
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H9ClF3NO3/c15-10-5-7(14(16,17)18)1-4-12(10)22-8-2-3-11(19)9(6-8)13(20)21/h1-6H,19H2,(H,20,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.0223