Learn More
Abcam Kit de actividad de quitinasas de mamíferos ácidos (fluorométrico)
Código de producto. 32113690 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 pruebas
Tamaño de la unidad:
100 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32113690 100 pruebas 100 tests
1 options
Código de producto. 32113690 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab273291100Test
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
El Kit de Actividad Ácida de Mamíferos Quitinasas (Fluorométrico) (ab273291) utiliza la capacidad de la AMCasa para escindir un sustrato sintético y liberar el fluoróforo libre que puede cuantificarse fácilmente (Ex/Em= 320/445 nm) y utiliza un tampón de lisis específico que distingue la actividad de la AMCasa de la CHIT1 ac...
El Kit de Actividad Ácida de Mamíferos Quitinasas (Fluorométrico) (ab273291) utiliza la capacidad de la AMCasa para escindir un sustrato sintético y liberar el fluoróforo libre que puede cuantificarse fácilmente (Ex/Em= 320/445 nm) y utiliza un tampón de lisis específico que distingue la actividad de la AMCasa de la de CHIT1.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Cantidad 100 pruebas