Learn More
Labconco Resistente al ácido CentriVap Pro, 230 V 50 Hz, todos los cables de 50 Hz
Tienda Labconco Corporation ProductosDescripción
- Cámara revestida de PTFE, cojinetes resistentes a los ácidos y un Hastelloy El eje proporciona una mayor resistencia al ácido.
- Compacto, tamaño de sobremesa
- La presión, la temperatura, la velocidad del rotor y el tiempo de funcionamiento se pueden configurar fácilmente con solo tocar unos pocos botones y almacenarse en el menú de métodos. El usuario también puede modificar todos los parámetros de ejecución mientras el programa está en progreso.
- Vea, trace y exporte fácilmente datos de ejecuciones de muestra para su análisis y publicación. Se admiten formatos de archivos CSV y PDF.
- La cámara grande admite una variedad de rotores, incluida una selección que se puede apilar dos veces para obtener mayor capacidad, hasta 312 tubos de muestra o 6 placas de microtitulación por ejecución.
- Personalice los parámetros de ejecución, registre y descargue datos de muestra, configure alertas automatizadas del dispositivo a través de Ethernet y configure los ajustes del dispositivo en una pantalla táctil a todo color integrada de 5 in.
- Menú de métodos incorporado para procesar tipos de muestras de laboratorio comunes. Incluye modos de liofilización a pequeña escala y desecación al vacío.
- Opcional adicional 300 W Heat Boost Acelera el calentamiento de la cámara para un procesamiento más rápido de la muestra y un mayor rendimiento.
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la cámara | Aluminio con revestimiento de PTFE |
| Modelo | Resistente al ácido CentriVap |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Ambiente a 100 °C |
| Volumen (métrico) | Hasta 50 ml |
| Incluye | Sin aumento de calor |
| Refrigerado | N.º |
| Tensión | 230 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Tipo de producto | Concentrador de vacío |