Learn More
Epredia™ Bolsas grandes para biopsia resistentes al ácido Shandon™
Código de producto. 12687946 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
Tamaño de la unidad:
250 PCS
paquete de 250
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
12687946 Grande paquete de 250
12667946 Medio paquete de 250
12677946 Pequeño 250 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12687946 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 6774052
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    280.59€
    244.40€ / paquete de 250
    Ahorro 36.19€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Reduzca el riesgo de pérdida de muestras pequeñas con las bolsas para biopsia resistentes al ácido Epredia™.
  • Permiten el movimiento de fluidos sin restricciones alrededor del tejido
  • Reducen el riesgo de contaminación cruzada del reactivo y los artefactos de presión que se suelen encontrar en las esponjas.
  • Eliminan rápidamente la muestra con una cómoda bolsa con cierre de tipo desplegable.
Dimensiones:
  • Las bolsas para biopsia pequeñas miden 31 × 43 mm
  • Las bolsas de biopsia medianas miden 45 × 65 mm
  • Las bolsas de biopsia grandes miden 75 × 85 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Bolsa para biopsia
Material Nailon, resistente al ácido
Color Blanco
Longitud (métrico) 75 mm
Anchura (métrico) 85 mm
Longitud (imperial) 3 pulg
Anchura (imperial) 3,5 in
Tamaño Grande