Learn More
Rojo ácido 91, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acid Red 91 |
| CAS | 548-24-3 |
| Fórmula molecular | C20H6Br2N2Na2O9 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4',5'-dibromo-3',6'-dihydroxy-2',7'-dinitro-Spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one sodium salt, 4’,5’-dibromo-2',7'-dinitro-Fluorescein disodium salt, 4’,5’-dibromo-3',6'-dihydroxy-2',7'-dinitro-Spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one disodium salt, C.I. 45400, C.I. Acid Red 91, Dibromodinitrofluorescein sodium, Eosin B, Eosin BA, Eosin scarlet, Eosine B, Eosine BA, Eosine BN, Eosine BNX, Eosine I Bluish, Eosine Scarlet, Saffrosine, Simacid Nitro Eosin 24669 |
| SMILES | [Na+].[Na+].[O-]C(=O)c1ccccc1C2=C3C=C(C(=O)C(=C3Oc4c(Br)c([O-])c(cc24)[N+](=O)[O-])Br)[N+](=O)[O-] |
| Peso molecular (g/mol) | 624.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 621.8235 |