Learn More
Rojo ácido 91, TRC
Código de producto. 30329136
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30329136 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30329136 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA79529810G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acid Red 91
CAS 548-24-3
Fórmula molecular C20H6Br2N2Na2O9
Cantidad 10 g
Sinónimo 4',5'-dibromo-3',6'-dihydroxy-2',7'-dinitro-Spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one sodium salt, 4’,5’-dibromo-2',7'-dinitro-Fluorescein disodium salt, 4’,5’-dibromo-3',6'-dihydroxy-2',7'-dinitro-Spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one disodium salt, C.I. 45400, C.I. Acid Red 91, Dibromodinitrofluorescein sodium, Eosin B, Eosin BA, Eosin scarlet, Eosine B, Eosine BA, Eosine BN, Eosine BNX, Eosine I Bluish, Eosine Scarlet, Saffrosine, Simacid Nitro Eosin 24669
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)c1ccccc1C2=C3C=C(C(=O)C(=C3Oc4c(Br)c([O-])c(cc24)[N+](=O)[O-])Br)[N+](=O)[O-]
Peso molecular (g/mol) 624.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 621.8235