Learn More
Rojo ácido 88 (grado técnico), TRC
Código de producto. 30331412
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
30331412 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30331412 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA79524310G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acid Red 88 (Technical Grade)
CAS 1658-56-6
Fórmula molecular C20H13N2NaO4S
Cantidad 10 g
Sinónimo C.I. Acid Red 88, Monosodium Salt, Naphthalene Red J, 11391 Red, 2-Naphthol Red J, Acid Cardinal G, Acid Fast Red A, Acid Leather Red ROC, Acid Red A, Acid Red A (Chinese), Acid Red AV, Acid Red G, Acid Rose AV, Acid Scarlet G, Airedale Red A, Amacid Fast Red A, Ambicid Fast Red E, Anadurm Red A-ROC, Anthrosin BRX, Apollo Acid Rocceline, Atul Acid Fast Red A, Azo Acid Red GS, Basacid Red 340, Benzyl Red ROC, Benzyl Red S, Brasilan Red S, Bucacid Fast Red A, C.I. 15620, C.I. Acid Red 88, Calcocid Fast Red A, Cavalene Red A, Colacid Red AV, Colocid Fast Red A, Conacid Red MM, Daedo Acid Roccelline NS, Dai-ei Roccelline, Derma Fur Red R 150, Diacid Red A, Dinacid Fast Red A, Dyacid Red J, Dycosacid Red A, Eniacid Fast Red A, Eriosin Roccelline, Eriosin Roccelline SS, Ext D and C Red No. 8Fabracid Red S-A, Fast Acid Red G, Fast Red A, Fast Red A (acid dye), Fast Red AE, Fast Red AG, Fast Red ALS, Fast Red AV, Fast Red MA, Fast Red S, Fenazo Red M, Fur Red KB, Hidacid Fast Red A, Hispacid Fast Red A, Ichoacid Red A, Indacid Acid Red A, Japan Red 506, Japan Red No. 506, Kayaku Roccelline, Kemacid Fast Red A, Libacid Fast Red A, Lurazol Red E, Monacid Red A, Multacid Red A, Multicuer Red A, Naphthalene Red JS, Naphtocard Fast Red C, Neklacid Fast Red A, Neutral Red R, New Red WO, Nitto Roccelline, Peony, Plastoresin Red RC, Pontacyl Fast Red AS, Red J, Red No. 506, Red for Furs G, Rifa Acid Roccelline NS, Rifa Leather Red E, Ritacid Rosalin AV, Rocceline, Roccelline, Roccelline A, Roccelline B, Roccelline G, Roccelline K, Roccelline KG, Roccelline L, Roccelline NS, Roccelline NS 200, Roccelline S, Rocelline, Romexal Red AV, Sandal Acid Red G, Shikiso Roccelline, Sodium 4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-1-naphthalene Sulfonate, Tertracid Red RO, Toyo Roccelline, Triacid Fast Red Av, Triacid Red AN, Vicoacid Fast Red A, Vondacid Red GN, Vopsider Red AAV, 4-[(2-Hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-1-naphthalenesulfonic Acid Monosodium Salt
Fórmula InChI InChI=1S/C20H14N2O4S.Na/c23-18-11-9-13-5-1-2-6-14(13)20(18)22-21-17-10-12-19(27(24,25)26)16-8-4-3-7-15(16)17;/h1-12,23H,(H,24,25,26);/q;+1/p-1/b22-21+;
SMILES [Na+].Oc1ccc2ccccc2c1N=Nc3ccc(c4ccccc34)S(=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC sodio;4-[(E)-(2-hidroxinaftalen-1-il)diazenil]naftaleno-1-sulfonato
Peso molecular (g/mol) 400.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.0494