Learn More
Rojo ácido 26 (> 80%), CTR
Código de producto. 30315068
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30315068 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30315068 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1898455G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acid Red 26
CAS 3761-53-3
Fórmula molecular C18 H14 N2 O7 S2 . 2 Na
Cantidad 5 g
Sinónimo 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-[(2,4-dimethylphenyl)azo]-3-hydroxy-, disodium salt (9CI), C.I. Acid Red 26 (7CI), C.I. Acid Red 26, disodium salt (8CI), Ponceau Xylidine (6CI), 1-(2,4-Xylylazo)-2-naphthol-3,6-disulfonic acid disodium salt, 1695 Red, Acid Leather Red KPR, Acid Leather Red P 2R, Acid Leather Scarlet IRW, Acid Ponceau 2RL, Acid Ponceau R, Acid Ponceau Special, Acid Red 26, Acid Scarlet, Acid Scarlet 2B, Acid Scarlet 2R, Acid Scarlet 2RL, Acidal Ponceau G, Ahcocid Fast Scarlet R, Aizen Ponceaux RH, Amacid Lake Scarlet 2R, Borunil Ponceau A 2R, Brilliant Ponceau G, C.I. 16150, C.I. Food Red 5, Calcocid Scarlet 2R, Calcolake Scarlet 2R, Certicol Ponceau MXS, Colacid Ponceau Special, Colorosacid Scarlet, D and C Red No. 5, Disodium salt of 1-(2,4-xylylazo)-2-naphthol-3,6-disulfonic acid, Edicol Supra Ponceau R, Fenazo Scarlet 2R, Food Red 5, Hexacol Ponceau 2R, Hexacol Ponceau MX, Hidacid Scarlet 2R, Japan Red 503, Japan Red No. 503, Kiton Ponceau 2R, Kiton Ponceau R, Kiton Scarlet 2RC, Lake Scarlet 2RBN, Lake Scarlet R, Naphthalene Lake Scarlet R, Naphthalene Scarlet R, Naphthazine Scarlet 2R, Naphthazine Scarlet 2RN, Neklacid Red RR, New Ponceau 4R, Paper Red HRR, Pigment Ponceau R, Ponceau 2R, Ponceau 2R Extra A Export, Ponceau 2RL, Ponceau 2RX, Ponceau BNA, Ponceau G, Ponceau MX, Ponceau PXM, Ponceau R, Ponceau RR, Ponceau RR Type 8019, Ponceau RS, Ponceau Red R, Ponsol R, Red No.503, Scarlet 2R, Scarlet 2RB, Scarlet 2RL Bluish, Scarlet R, Scarlet RRA, Tertracid Ponceau 2R, Triacid Ponceau 2R, Xylidine Ponceau, Xylidine Ponceau 2R, Xylidine Red
Fórmula InChI InChI=1S/C18H16N2O7S2.2Na/c1-10-3-6-15(11(2)7-10)19-20-17-14-5-4-13(28(22,23)24)8-12(14)9-16(18(17)21)29(25,26)27;;/h3-9,21H,1-2H3,(H,22,23,24)(H,25,26,27);;/q;2*+1/p-2
SMILES [Na+].[Na+].Cc1ccc(N=Nc2c(O)c(cc3cc(ccc23)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])c(C)c1
Nombre IUPAC disodio;4-[(E)-(2,4-dimetilfenil)diazenil]-3-hidroxinaftaleno-2,7-disulfonato
Peso molecular (g/mol) 480.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 480.0038