Learn More
Rojo de ácido 1, Thermo Scientific™
Código de producto. 17790619 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17790619 5 g 5 g
17700629 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17790619 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 198700050
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Absorbancia ≥250 lambda 503 - 509 nm, 0.02 g/l water; >250 lambda 530 - 534 nm, 0.02 g/l water
Nombre del producto químico o material Acid Red 1
CAS 3734-67-6
Fórmula molecular C18 H13 N3 Na2 O8 S2
Número MDL 00003954
Sinónimo 5-Acetamido-4-hydroxy-3-phenylazo-2,7-naphthalene-disulfonicacid, disodium salt; Amido Naphthol Red G; Azophloxine; C.I. 18050
Información de solubilidad Soluble in water
Espectro infrarrojo Conforms
Peso molecular (g/mol) 509.43
Pérdida por secado ≤10 %
Envase Frasco de vidrio
Certificado de análisis Available
Color De morado a rojo
Cantidad 5 g
Forma física Polvo