Learn More
Hach Lange™ Sobres de reactivo ácido en polvo
Código de producto. 15112903
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15112903 100/paq. paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Código de producto. 15112903 Proveedor Hach Lange™ N.º de proveedor 104299
Para la determinación de sílice de alto rango mediante el método de silicomolibdato (método de Hach 8185).
Para la determinación de sílice de alto rango mediante el método de silicomolibdato (método de Hach 8185) Intervalo: 1 - 100,0 mg/l SiO2. También se utiliza en el método yodométrico (método Hach 10100) para la determinación de hipoclorito de alto rango (50-150 g/l como Cl2). Paquete de 100 sobres de polvo.
    Especificaciones
  • Método: 8185
  • Nombre del método: Molibdato de silicio
  • Número de pruebas: 100
  • Parámetro: Sílice
  • Plataforma: Sobres de polvo
  • Cantidad: 100/paquete
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 25 mL
Cantidad 100/paq.
Tipo Sobres de polvo