Learn More
EKASTU Safety Campana a prueba de ácidos para C 607 y SFERA
Código de producto. 10476981
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Código de producto. Color
10476981 Amarillo
1 options
Código de producto. 10476981 Proveedor EKASTU Safety N.º de proveedor 666971
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-04-2027
EKASTU La capucha a prueba de ácido para C 607/SFERA cubre la cabeza y el cuello y cuenta con una abertura para máscara con collar a prueba de plomo.
Especificaciones
Tipo de producto Capucha a prueba de ácidos
Tamaño Universal
Material Poliéster recubierto de PVC
Color Amarillo
Desechables Reutilizables
Para utilizar con (equipo) Máscara facial completa C 607/Selecta (Clase 2), Máscara facial completa SFERA (Clase 3)
Cantidad 1 unidad
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 25.5 x 3.5 x 39 cm
Peso (métrico) Aprox. 296 g
Tipo de campana extractora Capucha a prueba de ácidos