Learn More
Naranja ácida 8 (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acid Orange 8 (Technical Grade) |
| CAS | 5850-86-2 |
| Fórmula molecular | C17H13N2NaO4S |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 4-[(2-Hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-3-methylbenzenesulfonic Acid Monosodium Salt, C.I. Acid Orange 8, monosodium salt (8CI)Acid Brilliant Orange RAcid Orange 8Acid Orange ROAiredale Orange RBasacid Orange 288Brilliant Orange RBrilliant Orange ROC.I. 15575C.I. Acid Orange 8Calcocid Orange RRDiacid Orange RKayaku Acid Orange ROKeyacid Orange ROKiton Fast Orange 2RKiton Orange RNaphthazine Orange ROrange 2ROOrange ROrange ROOrange TPolycor Orange RRitacid Orange ROShikiso Acid Orange ROSolar Orange RTertracid Orange ROTriacid Orange ROVondacid Orange ROWool Orange RYodogawa Acid Orange R |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H14N2O4S.Na/c1-11-10-13(24(21,22)23)7-8-15(11)18-19-17-14-5-3-2-4-12(14)6-9-16(17)20;/h2-10,20H,1H3,(H,21,22,23);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].Cc1cc(ccc1N=Nc2c(O)ccc3ccccc23)S(=O)(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio;4-[(E)-(2-hidroxinaftalen-1-il)diazenil]-3-metilbencenosulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 364.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 364.0494 |