Learn More
Sal de potasio de naranja ácida 5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acid Orange 5 Potassium Salt |
| CAS | 98705-91-0 |
| Fórmula molecular | C18H14KN3O3S |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H15N3O3S.K/c22-25(23,24)18-12-10-17(11-13-18)21-20-16-8-6-15(7-9-16)19-14-4-2-1-3-5-14;/h1-13,19H,(H,22,23,24);/q;+1/p-1/b21-20+; |
| SMILES | O=S(C1=CC=C(C=C1)/N=N/C2=CC=C(NC3=CC=CC=C3)C=C2)(O[K])=O |
| Nombre IUPAC | (E)-4-((4-(fenilamino)fenil)diazenil)bencenosulfonato de potasio |
| Peso molecular (g/mol) | 391.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 391.0393 |