Learn More
Acid Orange 24, grado técnico, TRC
Código de producto. 30134085
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134085 10 mg 10 miligramos
30136685 25 mg 25 miligramos
18031640 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134085 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA18983510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1320-07-6
Fórmula molecular C20 H17 N4 O5 S . Na
Peso molecular (g/mol) 448.43
Sinónimo Benzenesulfonic acid, 4-[[3-[(dimethylphenyl)azo]-2,4-dihydroxyphenyl]azo]-, monosodium salt (9CI), C.I. Acid Orange 24 (7CI), C.I. Acid Orange 24, monosodium salt (8CI), Acid Orange 24, Albion Leather Brown FH, Brown 201, Brown No. 201, C Ext. Brown 4, C.I. 20170, D & C Brown 1, D and C Brown No. 1, D&C Brown No. 1, Fabracid Brown S-B, Japan Brown 201, Japan Brown No. 201, Leather Brown 2G, Leather Brown RGN, Multicuer Brown MNO, Ratna Acid Fast Brown 2BB, Resorcin Brown, Resorcin Brown G, Resorcin Brown R, Resorcine Brown B, Resorcine Brown G, Resorcine Brown R;Sodium 4-((2,4-Dimethylphenyl)diazenyl)-2,4-dihydroxyphenyl)diazenyl)benzenesulfonate, Sodium,4-[(2Z)-2-[(5E)-5-[(2,4-dimethylphenyl)hydrazinylidene]-4,6-dioxocyclohex-2-en-1-ylidene]hydrazinyl]benzenesulfonate, C.I. Acid Orange 24, Monosodium Salt, Albion Leather Brown FH, Brown 201, Brown No. 201, C Ext. Brown 4, C.I. 20170, D & C Brown 1, D and C Brown No. 1, D&C Brown No. 1, Fabracid Brown S-B, Japan Brown 201, Japan Brown No. 201, Leather Brown 2G, Leather Brown RGN, Multicuer Brown MNO, Ratna Acid Fast Brown 2BB, Resorcin Brown, Resorcin Brown G, Resorcin Brown R, Resorcine Brown B, Resorcine Brown G, Resorcine Brown R
Nombre IUPAC sodio; 4-[(E)-[3-[(Z)-(2,4-dimetilfenil)azo]-2,4-dihidroxi-fenil]azo]benzenosulfonato
SMILES [Na+].Cc1ccc(N=Nc2c(O)ccc(N=Nc3ccc(cc3)S(=O)(=O)[O-])c2O)c(C)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acid Orange 24
Nombres de analitos o componentes Acid Orange 24
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C20H18N4O5S.Na/c1-12-3-8-16(13(2)11-12)22-24-19-18(25)10-9-17(20(19)26)23-21-14-4-6-15(7-5-14)30(27,28)29;/h3-11,25-26H,1-2H3,(H,27,28,29);/q;+1/p-1/b23-21+,24-22-;
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 448.0817