Learn More
Acid Orange 24 (>90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acid Orange 24 |
| Nombres de analitos o componentes | Acid Orange 24 |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H18N4O5S.Na/c1-12-3-8-16(13(2)11-12)22-24-19-18(25)10-9-17(20(19)26)23-21-14-4-6-15(7-5-14)30(27,28)29;/h3-11,25-26H,1-2H3,(H,27,28,29);/q;+1/p-1/b23-21+,24-22-; |
| Tipo de solución | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Cantidad | 5 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 448.0817 |