Learn More
Naranja ácida 17 (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acid Orange 17 (Technical Grade) |
| CAS | 52749-23-2 |
| Fórmula molecular | C18H15N2NaO4S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | C.I. 16020 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H16N2O4S.Na/c1-11-7-12(2)9-14(8-11)19-20-18-16-5-4-15(25(22,23)24)10-13(16)3-6-17(18)21;/h3-10,21H,1-2H3,(H,22,23,24);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].[*]C.[*]C.[*]c1c([*])c([*])c(N=Nc2c(O)ccc3cc(ccc23)S(=O)(=O)[O-])c([*])c1[*].[*H].[*H].[*H] |
| Nombre IUPAC | sodio;5-[(3,5-dimetilfenil)diazenil]-6-hidroxinaftaleno-2-sulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 378.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 378.065 |