Learn More
Estándar de número ácido 0,5 mgKOH/g. Materiales de referencia destinados a ser utilizados en la determinación de ácido, VHG™
Código de producto. 17940466
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
400 g
800 g
Tamaño de la unidad:
100 g
400 g
800 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17940466 800 g 800 g
17900716 400 g 400 g
17930366 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17940466 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGAN0.5800G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar de número ácido 0,5 mgKOH/g. Materiales de referencia destinados a ser utilizados en la determinación de acidez
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium hydroxide
CAS 1310-58-3
Métodos Titulación potenciométrica
Nombres de analitos o componentes Potassium hydroxide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular H K O
Concentración 0.5 mg/g
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Potassium hydroxide
Fórmula InChI InChI=1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
SMILES O[K]
Nombre IUPAC hidroxipotasio
Solvent or Matrix Petróleo de hidrocarburos
Peso molecular (g/mol) 56.11
Cantidad 800 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 55,9664 g/mol