Learn More
Verde ácido 50 (grado técnico), TRC
Código de producto. 30323219
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
30323219 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30323219 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA18989510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acid Green 50
CAS 3087-16-9
Fórmula molecular C27 H25 N2 O7 S2 . Na
Cantidad 10 g
Sinónimo C.I. Acid Green 50 (7CI), C.I. Acid Green 50, monosodium salt (8CI), Lissamine Green BN (6CI), Methanaminium, N-[4-[[4-(dimethylamino)phenyl](2-hydroxy-3,6-disulfo-1-naphthalenyl)methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-methyl-, hydroxide, inner salt, monosodium salt, Methanaminium, N-[4-[[4-(dimethylamino)phenyl](2-hydroxy-3,6-disulfo-1-naphthalenyl)methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-methyl-, inner salt, monosodium salt (9CI), 12078 Green, Acid Brilliant Green BS, Acid Green 50, Acid Green BS, Acid Green RS, Acid Leather Green S, Acidal Wool Green BS, Acilan Green BS, Amacid Wool Green S, Ariavit Green S, Brilliant Acid Green BS, Bucacid Wool Green, C.I. 44090, C.I. Food Green 4, Calcocid Green S, Calcocid Green SB, Dycosacid Green BS, E 142, Edicol Supra Green B, Edicol Supra Green BS, Erio Green S, Eurocert Green S 312524, Green H 002, Green S, Green S 44090, Hexacol Green S, Hidacid Wool Green, Kiton Green S, Lissamine Green B, Naphthazine Green S, Pharmacid Green S, Sumitomo Wool Green S, Unitertracid Green BS, Vondacid Green S, Water Green 176558, Water Green SX, Wool Green BS, Wool Green BSNA, Wool Green MS, Wool Green S, Wool Green SF, Wool Green SG
Fórmula InChI InChI=1S/C27H26N2O7S2.Na/c1-28(2)20-9-5-17(6-10-20)25(18-7-11-21(12-8-18)29(3)4)26-23-14-13-22(37(31,32)33)15-19(23)16-24(27(26)30)38(34,35)36;/h5-16H,1-4H3,(H2,31,32,33,34,35,36);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].CN(C)c1ccc(cc1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)c3c(O)c(cc4cc(ccc34)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC sodio; 4-[[4-(dimetilamino)fenil]-(4-dimetilazanioilideneciclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metil]-3-hidroxinaftaleno-2,7-disulfonato
Peso molecular (g/mol) 576.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 576.1001