Learn More
Melford Sal de calcio de fucsina ácida
Descripción
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
- Número CAS: 123334-10-1
- Fórmulamolecular:C20H17N3O9S3Ca
- Peso molecular: 579,64
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 123334-10-1 |
| Fórmula molecular | C20H17N3O9S3Ca |
| Cantidad | 25 g |