Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
| Analito | N.º de CAS: | Concentración |
|---|---|---|
| 2-clorofenol | 95-57-8 | 1500 μg/ml |
| 4-cloro-3-metilfenol | 59-50-7 | 1500 μg/ml |
| 4-nitrofenol | 100-02-7 | 1500 μg/ml |
| Pentaclorofenol | 87-86-5 | 1500 μg/ml |
| Fenol | 108-95-2 | 1500 μg/ml |
| Azul de bromofenol | 115-39-9 | 1000 μg/ml |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Acid Extractable Matrix Spikes |
| Envase | 2 ml de ampolla de vidrio con prescorda ámbar |
| CAS | 95-57-8, 59-50-7, 100-02-7, 87-86-5, 108-95-2, 115-39-9 |
| Concentration or Composition Notes | El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas. |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Chlorophenol (1500μg/mL),4-Chloro-3-methylphenol (1500μg/mL),4-Nitrophenol (1500μg/mL) |
| Para utilizar con (equipo) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos |
| Elemento | 2-Chlorophenol, 4-Chloro-3-methylphenol, 4-Nitrophenol |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Cantidad | 1 mL |
Safety and Handling
- ACID EXTRACTABLE MATRIX SPIKES
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: chlorocresol, pentachlorophenol
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.