Learn More
Sherwood Scientific™ Tampón de ácido
Código de producto. 12386307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12386307 500 ml 500 ml
1 options
Código de producto. 12386307 Proveedor Sherwood Scientific™ N.º de proveedor 00156208
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    592.00€
    68.82€ / 500 ml
    Ahorro 523.18€
    88% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Especificaciones
Cantidad 500 ml
compliance-icons
Nombre del producto
  • COMBINED ACID BUFFER
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: acetic acid