Learn More
Acid Blue 9 (Grado Técnico), TRC
Código de producto. 30132647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132647 100 mg 100 miligramos
30134965 50 mg 50 miligramos
30012596 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132647 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA189815100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2650-18-2
Fórmula molecular C37H42N4O9S3
Peso molecular (g/mol) 782.95
Sinónimo Alphazurine FG (6CI), Benzenemethanaminium, N-ethyl-N-[4-[[4-[ethyl[(3-sulfophenyl)methyl]amino]phenyl](2-sulfophenyl)methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-3-sulfo-, hydroxide, inner salt, diammonium salt, Benzenemethanaminium, N-ethyl-N-[4-[[4-[ethyl[(3-sulfophenyl)methyl]amino]phenyl](2-sulfophenyl)methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-3-sulfo-, inner salt, diammonium salt (9CI), C.I. Acid Blue 9, diammonium salt (8CI), 11388 Blue, A.F. Blue No. 1, AE 85, Acid Blue 9-39003, Acid Blue AE-SF, Acid Blue FG, Acid Brilliant Blue FCF, Acid Brilliant Blue FG, Acid Enoglaucine, Acid Sky Blue A, Acilan Turquoise Blue AE, Aizen Brilliant Blue FCF, Alphazurine, Alphazurine FGND, Amacid Blue FG Conc, Basacid Blue NB 754, Basacid Blue NB 757, Basacid Green 21L, Best Acid Brilliant Blue FCF, Blue 17608, Blue 205, Blue No. 205, Brilliant Blue FCF 307047, Brilliant Blue FCF 36021, Brilliant Blue FCF 37005, Brilliant Blue FCF 37012, Brilliant Blue FCF 37013, Brilliant Blue FCF 90130, Brilliant Blue FDF 37002, Bucacid Azure Blue, C.I. 2650182, C.I. Acid Blue 9, C.I. Acid Blue 9 ammonium salt, Calcocid Blue 2G, Calcocid Blue EG, Cogilor Blue 512.12, Colocid Brilliant Blue C, D and C Blue No. 4, D&C Blue No. 4, Daiwa Blue 1, Daiwa Blue 109H, Daiwa Blue 1WB, Dinacid Patent Blue AE, Disulphine Lake Blue EG, Duasyn Acid Blue AE, Duasyn Acid Blue AE 85, Duasyn Acid Blue AE-SF, Dyacid Turquoise AN, Dycosacid Turquoise Blue GZ, Edicol Supra Blue E 6, Erioglaucine, Erioglaucine A, Erioglaucine E, Eriosky Blue, Eurocert Brilliant Blue FCF 312507, FD & C Blue No 1 308001, FD&C Blue No. 1 37002, FD&C Blue No. 1 37005, FD&C Blue No. 1 37012, FD&C Blue No. 1 37013, FD&C Blue No. 1 90130, Fenazo Blue XR, H.K. Formula No. K 7117, Hexacol Brilliant Blue, Hidacid Azure Blue, Iragon Blue ABL 9, Japan Blue 205, Kemacid Brilliant Blue FCF, Keyacid Blue FG, Kiton Blue AR, Kiton Pure Blue L, Lerui Acid Blue FG, Maple Brilliant Blue FCF, NSC 4318, NSC 5018, Naphthazine Brilliant Blue AE, Necol Brilliant Blue FCF, Neelicol Brilliant Blue FCF, Neolan Blue E-A, Neptune Blue BRA, Orient Water Blue 9, Pacid Blue, Patent Blue 2Y, Patent Blue AE, Peacock Blue X 1756, Pro-Jet Blue OAM, Rakuto Brilliant Blue FCF, Ravi Patent Blue AE, Sandolan Blue E-VSG, Simacid Blue A, Triacid Blue AE, Usacert FD & C Blue No 1 310501, Vicoacid Blue 9, Vitasyn Blue AE 85, Water Blue 310502, Water Blue 9, Xylene Blue VSG
Nombre IUPAC diazanio; 2-[[4-[etilo-[(3-sulfonatofenil)metil]amino]fenilo]-[4-[etil-[(3-sulfonatofenil)metil]azaniumilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno]metil]benzenosulfonato
SMILES CC/[N+](CC1=CC(S(=O)([O-])=O)=CC=C1)=C2C=C/C(C=C/2)=C(C3=CC=CC=C3S(=O)([O-])=O)/C4=CC=C(N(CC5=CC(S(=O)([O-])=O)=CC=C5)CC)C=C4.[NH4+].[NH4+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acid Blue 9
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C37H36N2O9S3.2H3N/c1-3-38(25-27-9-7-11-33(23-27)49(40,41)42)31-19-15-29(16-20-31)37(35-13-5-6-14-36(35)51(46,47)48)30-17-21-32(22-18-30)39(4-2)26-28-10-8-12-34(24-28)50(43,44)45;;/h5-24H,3-4,25-26H2,1-2H3,(H2-,40,41,42,43,44,45,46,47,48);2*1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 782.2114