Learn More
Azul ácido 29, MP Biomedicals™
Código de producto. 11477922 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11477922 25 g
11487922 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11477922 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215259625
Manchas y tintes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5850-35-1
Fórmula molecular C22H14N6Na2O9S2
Peso molecular (g/mol) 616.49
Número MDL MFCD00009960
Clave InChI WEILTBATXPPXPP-AXSRUCDFSA-L
Sinónimo C.I. 20460
PubChem CID 44134491
Nombre IUPAC (3E)-5-amino-6-[2-(3-nitrofenil)diazen-1-il]-4-oxo-3-(2-fenilhidrazin-1-ilideno)-3,4-dihidronaftaleno-2,7-disulfonato de disodio
SMILES [Na+].[Na+].NC1=C(N=NC2=CC=CC(=C2)[N+]([O-])=O)C(=CC2=C1C(=O)\C(=N/NC1=CC=CC=C1)C(=C2)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acid Blue 29
Formula Weight (peso de la fórmula) 616.5
Color Negro
Cantidad 25 g
Forma física Polvo