Learn More
Negro ácido 194 (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acid Black 194 (Technical Grade) |
| CAS | 61931-02-0 |
| Fórmula molecular | C20 H12 N3 Na O7 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H13N3O7S.Na/c24-16-8-5-11-3-1-2-4-13(11)19(16)21-22-20-14-7-6-12(23(26)27)9-15(14)18(10-17(20)25)31(28,29)30;/h1-10,24-25H,(H,28,29,30);/q;+1/p-1/b22-21+; |
| SMILES | Oc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3c(O)cc(c4cc(ccc34)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)O[Na] |
| Nombre IUPAC | [3-hidroxi-4-[(E)-(2-hidroxinaftalen-1-il)diazenil]-7-nitronaftalen-1-il]sulfoniloxisodio |
| Peso molecular (g/mol) | 461.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 461.029 |