Learn More
Aciclovir, Mikromol™
Descripción
Aciclovir
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aciclovir |
| CAS | 59277-89-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Aciclovir |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H11 N5 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Valaciclovir Hydrochloride Imp. B (EP), Valaciclovir Imp. B (EP), 2-Amino-9-[(2-hydroxyethoxy)methyl]-1,9-dihydro-6H-purin-6-one, Aciclovir, Valaciclovir Hydrochloride Anhydrous Imp. B (EP), 2-Amino-1,9-dihydro-9-[(2-hydroxyethoxy)methyl]-6H-purin-6-one, 9-(2-Hydroxyethoxymethyl)guanine, ACV, Acicloftal, Aciclovir, Acivir, Acyclo V, Acycloguanosine, Acyclovir, Avirase, Axiluowei, BW 248U, BioVir I, BioVir II, Cargosil, Gerpevir, Herpevir, Lovir, NSC 645011, Novirus, Poviral, Rouz-Aciclovir, Vicclox, Vipral, Virax, Virless, Virorax, Virovir, Wellcome 248U, Zirax, Zovirax, Zyclir, CCI 22890, Ph Eur Valaciclovir Impurity B, USP Valacyclovir Related Compound B, Aciclovir, 535U76, Aciclovir Test Mix 1, Aciclovir, 559U81, GW277085A, 111U90, 4793W93, 23W91, Valaciclovir Hydrochloride Impurity B, Valaciclovir Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11N5O3/c9-8-11-6-5(7(15)12-8)10-3-13(6)4-16-2-1-14/h3,14H,1-2,4H2,(H3,9,11,12,15) |
| SMILES | NC1=Nc2c(ncn2COCCO)C(=O)N1 |
| Nombre IUPAC | 2-amino-9-(2-hidroxietoximetil)-1H-purin-6-ona |
| Mostrar más |