Learn More
Aciclovir, LoGiCal
Código de producto. 30459580
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459580 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459580 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0061.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aciclovir
CAS 59277-89-3
Nombres de analitos o componentes Aciclovir
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H11 N5 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Valaciclovir Hydrochloride Imp. B (EP), Valaciclovir Imp. B (EP), 2-Amino-9-[(2-hydroxyethoxy)methyl]-1,9-dihydro-6H-purin-6-one, Aciclovir, Valaciclovir Hydrochloride Anhydrous Imp. B (EP), 2-Amino-1,9-dihydro-9-[(2-hydroxyethoxy)methyl]-6H-purin-6-one, 9-(2-Hydroxyethoxymethyl)guanine, ACV, Acicloftal, Aciclovir, Acivir, Acyclo V, Acycloguanosine, Acyclovir, Avirase, Axiluowei, BW 248U, BioVir I, BioVir II, Cargosil, Gerpevir, Herpevir, Lovir, NSC 645011, Novirus, Poviral, Rouz-Aciclovir, Vicclox, Vipral, Virax, Virless, Virorax, Virovir, Wellcome 248U, Zirax, Zovirax, Zyclir, CCI 22890, Ph Eur Valaciclovir Impurity B, USP Valacyclovir Related Compound B, Aciclovir, 535U76, Aciclovir Test Mix 1, Aciclovir, 559U81, GW277085A, 111U90, 4793W93, 23W91, Valaciclovir Hydrochloride Impurity B, Valaciclovir Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11N5O3/c9-8-11-6-5(7(15)12-8)10-3-13(6)4-16-2-1-14/h3,14H,1-2,4H2,(H3,9,11,12,15)
Tipo de solución Neat
SMILES NC1=Nc2c(ncn2COCCO)C(=O)N1
Nombre IUPAC 2-amino-9-(2-hidroxietoximetil)-1H-purin-6-ona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 225.2
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.0862 g/mol