Learn More
Aciclovir 1,0 mg/ml en dimetilsulfóxido, LoGiCal
Código de producto. 30461698
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30461698 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30461698 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0061.0029
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
Aciclovir 1,0 mg/ml en dimetilsulfóxido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aciclovir
CAS 59277-89-3
Nombres de analitos o componentes Aciclovir
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H11 N5 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Valaciclovir Hydrochloride Imp. B (EP), Valaciclovir Imp. B (EP), 2-Amino-9-[(2-hydroxyethoxy)methyl]-1,9-dihydro-6 H-purin-6-one, Aciclovir, Valaciclovir Hydrochloride Anhydrous Imp. B (EP), Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U
Fórmula InChI InChI=1 S/C8H11N5O3/c9-8-11-6-5(7(15)12-8)10-3-13(6)4-16-2-1-14/h3,14 H,1-2,4H2,(H3,9,11,12,15)
SMILES NC1=Nc2c(ncn2COCCO)C(=O)N1
Nombre IUPAC 2-amino-9-(2-hidroxietoximetil)-1 H-purin-6-ona
Solvent or Matrix Dimethyl Sulfoxide
Industry Type Forensics
Peso molecular (g/mol) 225.2
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.0862 g/mol