Learn More
Ácido acibenzolar 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30325588
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30325588 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30325588 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10027900AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acibenzolar acid
CAS 35272-27-6
Nombres de analitos o componentes Acibenzolar acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H4 N2 O2 S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1,2,3-Benzothiadiazole-7-carboxylic acid, CGA 210007, Acibenzolar acid
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4N2O2S/c10-7(11)4-2-1-3-5-6(4)12-9-8-5/h1-3H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1cccc2nnsc12
Nombre IUPAC Ácido 1,2,3-benzotiadiazol-7-carboxílico
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 180.18
Cantidad 1 mL